Merck
222577
Sigma-Aldrich
trans-2-Aminocyclohexanol -hydrochlorid
99%
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H10OH·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
172-175 °C (lit.)
Löslichkeit
soluble 25 mg/mL, clear, colorless (1N acetic acid in methanol)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
Cl.N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;/m1./s1
InChIKey
LKKCSUHCVGCGFA-KGZKBUQUSA-N
Anwendung
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride was used in the synthesis of functionalized triamine[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of a new tricyclic tetraazatriacetic acid as ligand for gadolinium (III).
Dioury F, et al.
Tetrahedron Letters, 46(4), 611-613 null