Merck
221597
Sigma-Aldrich
3,4-Diethoxybenzoesäure
99%
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5O)2C6H3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
167-169 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CCOc1ccc(cc1OCC)C(O)=O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-9-6-5-8(11(12)13)7-10(9)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
VVKCVAPLTRZJHH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3,4-Diethoxybenzoic acid was used in the synthesis of dimethyl 2-(3,4-diethoxyphenyI)-2-methylmalonate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enzymes in organic synthesis 51. Probing the dimensions of the large hydrophobic pocket of the active site of pig liver esterase.
Tetrahedron Asymmetry, 4(9), 2025-2040 (1993)