Wichtige Dokumente
220558
(2-Amino-4-thiazolyl)-essigsäure-ethylester
99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
92-94 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)Cc1csc(N)n1
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-2-11-6(10)3-5-4-12-7(8)9-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)
InChIKey
SHQNGLYXRFCPGZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
365.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
185 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?