Wichtige Dokumente
216631
Chlormethylphenylsulfid
97%
Synonym(e):
Phenylthio-methylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.594 (lit.)
bp
66 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
thioether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClCSc1ccccc1
InChI
1S/C7H7ClS/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChIKey
LLSMWLJPWFSMCP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)