Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 110,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Colour Index Number:
50415
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensolubility
alcohol: soluble
λmax
565 nm
SMILES string
[N+](=O)([O-])O
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
General description
Nigrosin is a black colored powder. It is widely used to manufacture ink and shoe polish. It is also employed for dyeing leather, wood and textiles. In addition, alcohol soluble nigrosin dye is used in carbon papers, typewriter and ribbons. It is used as an ingredient in rubber repairing lacquer.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description For use as a biological stain | description certified by the BSC | description Dye content 80 % |
| solubility alcohol: soluble | solubility water: 1 mg/mL, turbid | solubility H2O: 0.1%, H2O: soluble | solubility water: 1 mg/mL, opaque, blue to very deep blue |
| λmax 565 nm | λmax - | λmax 570 nm | λmax 618 nm |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?