Wichtige Dokumente
211265
4-Phenoxybenzaldehyd
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.611 (lit.)
bp
185 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-25 °C (lit.)
Dichte
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
phenoxy
SMILES String
O=Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H10O2/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H
InChIKey
QWLHJVDRPZNVBS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- spirodiketopiperazine derivatives
- benzoxazoles
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)