Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH2OC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-527-2
Beilstein/REAXYS Number:
1242385
MDL number:
Assay:
97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
mp
71-74 °C (lit.)
functional group
aldehyde, phenyl
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H12O2/c15-10-12-6-8-14(9-7-12)16-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-10H,11H2
InChI key
ZVTWZSXLLMNMQC-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(Benzyloxy)benzaldehyde was used in the synthesis of (5-fluoro-(2R*,3S*)-2,3-bis(4-hydroxyphenyl)pentanenitrile),an estrogen receptor β-selective ligand[1].
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 95% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 71-74 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 62-64 °C (lit.) |
| functional group aldehyde, phenyl | functional group aldehyde, fluoro | functional group ether, hydroxyl, phenyl | functional group aldehyde, phenyl |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Benzyloxy)benzaldehyd
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?