Merck
209759
Sigma-Aldrich
2-Methylcyclopropancarbonsäure
98%
Größe auswählen
10 G
€ 107,00
€ 107,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 107,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3C3H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
Beilstein:
2323873
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 107,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
190-191 °C/745 mmHg (lit.)
Dichte
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC1CC1C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-2-4(3)5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)
InChIKey
AYEGPMGNMOIHDL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
cis-2-methylcyclopropanecarboxylic acid is a component of curacin A[1].
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Efficient asymmetric synthesis of cis-2-methylcyclopropanecarboxylic acid.
Onoda T, et al.
Tetrahedron, 52(42), 13327-13338 (1996)