Merck
209457
Sigma-Aldrich
(4-Fluorphenyl)-aceton
≥95% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CH2COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.17
Beilstein:
1936697
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
≥95% (GC)
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
bp
106-107 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
CC(=O)Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO/c1-7(11)6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
ZUEKIIWSVFBTCM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)