Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 86,10 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 354,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
97%
greener alternative product score
old score: 6
new score: 5
Find out more about DOZN™ Scoring
sustainability
Sustainability features
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
55-58 °C/6 mmHg (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
functional group
amine, ether, oxime
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCO\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3-7-4(2)5-6/h6H,3H2,1-2H3/b5-4+
InChI key
QWKAVVNRCKPKNM-SNAWJCMRSA-N
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description purum, ≥98.0% (HPLC) | description ≥98 atom % D, ≥97% (CP) |
| assay 97% | assay 98% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97% (CP) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| mp 23-25 °C (lit.) | mp 27-30 °C (lit.) | mp 143-146 °C, 143-145 °C (lit.) | mp - |
| refractive index n20/D 1.434 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| bp 55-58 °C/6 mmHg (lit.) | bp 182 °C (lit.) | bp - | bp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
131.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
55 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Sicherheitshinweise
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10576-12-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?