208809
1-Brom-2,2-dimethoxypropan
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Verunreinigungen
1-2% 3-bromo-2-methoxy-1-propene
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
bp
83-87 °C/80 mmHg (lit.)
Dichte
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(C)(CBr)OC
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-5(4-6,7-2)8-3/h4H2,1-3H3
InChIKey
SGTITUFGCGGICE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- coronene
- dicarbonyl(η5-cyclopentadienyl)(η′-2-methoxyallyl)iron
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?