Wichtige Dokumente
204331
Ammoniumhexafluortitanat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Cryptohalite
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.999% trace metals basis
Form
solid
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6Si.2H3N/c1-7(2,3,4,5)6;;/h;2*1H3/q-2;;/p+2
InChIKey
ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?