Wichtige Dokumente
203467
Ammoniumiodid
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Azanium iodide
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 210.9 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
crystalline
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
405 °C/1 atm (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
551 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: slightly soluble(lit.)
methanol: slightly soluble(lit.)
SMILES String
N.I
InChI
1S/HI.H3N/h1H;1H3
InChIKey
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)