Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CuO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.55
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-269-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
38150108
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
grade
ACS reagent
assay
(oxygen demand as CuO): -≥ 55.0 %
form
solid
weight
=79.54 g/mol
mp
1300 °C
density
6.2 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2200 kg/m3
cation traces
C: ≤0.002%, N: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=[Cu]
InChI
1S/Cu.O
InChI key
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Application
- A study on a broadband photodetector based on hybrid 2D copper oxide/reduced graphene oxide: Im Rahmen dieser Forschung wurde ein Fotodetektor mit einem neuartigen Hybrid aus Kupferoxid und reduziertem Graphenoxid entwickelt, der verbesserte Breitband-Erkennungsfähigkeiten aufweist, was für den Fortschritt in der optischen Sensortechnologie von Bedeutung ist (Ngo et al., 2024).
- Electro-sensing layer constructed of a WO(3)/CuO nanocomposite, for the electrochemical determination of 2-phenylphenol fungicide: Die Arbeit befasst sich mit der Herstellung und Anwendung einer Wolframoxid/Kupferoxid-Nanokompositschicht für den empfindlichen und selektiven elektrochemischen Nachweis des Fungizids 2-Phenylphenol und beschreibt sein Potenzial für die Umweltüberwachung (Prabhu et al., 2023).
- Copper Oxide Solution Sensor Formed on a Thin Film Having Nanowires for Detecting Ethanol in Water: In dieser Studie wird die Entwicklung eines kupferoxidbasierten Sensors mit nanodrahtverstärkten dünnen Folien zum Nachweis von Ethanol in Wasser als vielversprechender Ansatz für umwelt- und gesundheitsbezogene Anwendungen vorgestellt (Kimura and Tohmyoh, 2022).
- Tuning the Redox Chemistry of Copper Oxide Nanoarchitectures Integrated with rGOP via Facet Engineering: Sensing H(2)S toward SRB Detection: In diesem Artikel wird die Modifikation von Kupferoxid-Nanostrukturen in Kombination mit reduziertem Graphenoxid durch Facet-Engineering untersucht, wodurch ihre Redoxeigenschaften für die Schwefelwasserstofferkennung verbessert werden, was für den Nachweis sulfatreduzierender Bakterien in industriellen Anwendungen wichtig ist (Asif et al., 2022).
Analysis Note
Gehalt (Sauerstoffbedarf als CuO): ≥ 55,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Gesamtkohlenstoff (C): ≤ 0,002 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,002 %
Gesamtschwefel (als SO₄): ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Gesamtkohlenstoff (C): ≤ 0,002 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,002 %
Gesamtschwefel (als SO₄): ≤ 0,005 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kupferoxid
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1027650250 | 04022536036472 |
| 1027651000 | 04022536036496 |