Fortfahren mit
201464
Variaminblau RT Salz
Synonym(e):
4-Aminodiphenylamin-diazoniumsulfat, 4-Diazodiphenylaminsulfat, Azo-diazo Komponente 22, Azoic Diazo No. 22
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 183,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5NHC6H4N2 · HSO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.30
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
37240
NACRES:
NA.47
EC Number:
224-756-8
MDL number:
€ 183,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
solubility
1 M HCl: 10 mg/mL
λmax
377 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.N#[N+]c1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H10N3.H2O4S/c13-15-12-8-6-11(7-9-12)14-10-4-2-1-3-5-10;1-5(2,3)4/h1-9,14H;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
FMRQRWPEQSPSDG-UHFFFAOYSA-M
Application
Variamine Blue RT Salt has been used as a dye in ultraviolet-visible spectrophotometric method based-uricase enzyme for the detection of uric acid in normal urine. It is also used in combination with naphthol AS-MX phosphate-variam to determine the cytochemical visualization of alkaline phosphatase activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F0500D9805201545
description
-
description
crystalline
description
Dye content ~95 %
description
-
solubility
1 M HCl: 10 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow-green
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
solid
form
crystalline
form
powder
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
λmax
377 nm
λmax
-
λmax
-
λmax
323 nm
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)