Wichtige Dokumente
199222
Chromon
99%
Synonym(e):
1-Benzopyran-4-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
55-60 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
O=C1C=COc2ccccc12
InChI
1S/C9H6O2/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
InChIKey
OTAFHZMPRISVEM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)