Merck
197955
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxybenzoesäure-methylester
≥98%
Synonym(e):
Veratrumsäure-methylester
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98%
bp
283 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
59-62 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)