Merck
196592
Sigma-Aldrich
Octafluorbenzidin
90%, technical grade
Synonym(e):
4,4′-Diaminooctafluorbiphenyl
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6F4C6F4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
175-177 °C (lit.)
SMILES String
Nc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c(F)c(F)c(N)c(F)c2F
InChI
1S/C12H4F8N2/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16/h21-22H2
InChIKey
FWOLORXQTIGHFX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)