Fortfahren mit
67887
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluor-nonylamin
technical, ≥90% (T)
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
1H,1H-Perfluornonylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 821,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H4F17N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
449.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥90% (T)
Form:
solid
€ 821,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (T)
form
solid
functional group
amine, fluoro
SMILES string
NCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F17N/c10-2(11,1-27)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26/h1,27H2
InChI key
IHVFAVFXCUPMEN-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
91987129887CDS025281
description
technical, ≥90% (T)
description
≥95.0% (GC)
description
technical, 90%
description
AldrichCPR
assay
≥90% (T)
assay
≥95.0% (GC)
assay
90%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
solid
form
powder
form
-
form
-
functional group
fluoro, amine
functional group
fluoro
functional group
-
functional group
iodo, fluoro
grade
technical
grade
-
grade
technical
grade
-
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Liver
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)