Merck
19377
Sigma-Aldrich
(S)-2-Vinyl-oxiran
technical, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(S)-3,4-Epoxy-1-buten
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.09
Beilstein:
5238466
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical
Assay
≥90% (sum of enantiomers, GC)
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +20.0±1°, c = 1% in pentane(lit.)
Brechungsindex
n20/D 1.417
bp
66 °C (lit.)
Dichte
0.870 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=C[C@H]1CO1
InChI
1S/C4H6O/c1-2-4-3-5-4/h2,4H,1,3H2/t4-/m0/s1
InChIKey
GXBYFVGCMPJVJX-BYPYZUCNSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-58.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-50 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)