Wichtige Dokumente
188433
3-Hydroxy-4-methoxybenzylalkohol
98%
Synonym(e):
Isovanillylalkohol
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
135-137 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
COc1ccc(CO)cc1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-4,9-10H,5H2,1H3
InChIKey
WHKRHBLAJFYZKF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?