Wichtige Dokumente
184276
2-Brombenzylalkohol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
78-80 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
hydroxyl
SMILES String
OCc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H7BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
InChIKey
IOWGHQGLUMEZKG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)