Merck
667706
2-(Brommethyl)benzylalkohol
95%
Synonym(e):
2-(Brommethyl)benzolmethanol, 2-Hydroxymethylbenzylbromid
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
95%
Form:
solid
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
solid
impurities
1-3% (2-((2-Bromomethyl)benzyloxy)methyl)phenyl)methanol, 1-3% 1,2-Bis(bromomethyl)benzene
mp
66-68 °C
functional group
bromo, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H9BrO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,10H,5-6H2
InChI key
JDBQNNKIOFSPOA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)