Merck
182826
Sigma-Aldrich
Polyvinyltoluol, Isomerengemisch
average Mw ~80,000 by GPC, granular
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH(C6H4CH3)]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Form
granular
Mol-Gew.
average Mw ~80,000 by GPC
bp
100 °C (lit.)
Dichte
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(C=C)cc1.Cc2cccc(C=C)c2.Cc3ccccc3C=C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)