Merck
18186
Sigma-Aldrich
Tentagel M NH2 Microspheres
extent of labeling: ~0.2 mmol/g loading
Synonym(e):
O-(2-Aminoethyl)-polyethylenglykol aufgepfropft auf Polystyrol
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Kennzeichnungsgrad
~0.2 mmol/g loading
Partikelgröße
~10 μm
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)