The molecular weight for this product is not determined.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 301,00 |
10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 548,00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
aqueous suspension
concentration
10% (solids)
particle size
200 nm
density
1.05 g/cm3
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
Für jede Charge werden die exakte Partikelgrösse und die Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0.01 μm unter Verwendung eines Coulter Multisizers bestimmt.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| particle size 200 nm | particle size 250 μm std dev <6.5 μm | particle size 600 nm std dev ≤0.03 μm | particle size 10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2% |
| form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
| density 1.05 g/cm3 | density 1.05 g/cm3 | density 1.05 g/cm3 | density 1.05 g/cm3 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| concentration 10% (solids) | concentration 10% (solids) | concentration 10% (solids) | concentration 10% (solids) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mikropartikel auf Polystyrolbasis
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Could you please provide the chemical formula (or repeating unit) and the average molecular weight of the polystyrene microparticles (200nm)?
1 answer-
Helpful?
-
-
I am curious if latex beads from PS in 250 nm mean sizes are available or not?
1 answer-
Micro particles based on polystyrene are not available in a 250 nm mean size.