The resin comes Fmoc protected, a fact which only becomes apparent when you check the synonym. I wasted nearly a bottle of this resin on a synthesis, before I became aware of the fact that it is protected.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 429,00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
TentaGel™
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
~0.24 mmol/g loading
particle size
~90 μm
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
TentaGel™ S RAM is a Fmoc protected resin and modified with a Rink amide linker, suitable for solid-phase peptide synthesis.
Application
TentaGel™ S RAM is used in the solid-phase synthesis of aryl ethers by Mitsunobu reaction. Additionally, it can be used in Suzuki-coupling reaction of organoboronic acids with iodo- and bromo-substituted benzoic acid.
Legal Information
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description extent of labeling: ~0.24 mmol/g loading | description extent of labeling: 0.20-0.35 mmol/g N loading |
| form powder | form solid |
| functional group amine | functional group amine |
| product line TentaGel™ | product line TentaGel™ |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| extent of labeling ~0.24 mmol/g loading | extent of labeling 0.20-0.35 mmol/g N loading |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?