181609
Polycaprolacton
average Mw ~65,000, average Mn ~42,500, pellets
Synonym(e):
2-Oxepanon Homopolymer, 6-Caprolacton Polymer
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
pellets
Schmelzindex
1.9 g/10 min (80°C/0.3 Mpa)
Mol-Gew.
average Mn ~42,500
average Mw ~65,000
Stoßfestigkeit
82 J/m (Izod, ASTM D 256-73A, notched)
Härte
55 (Shore D, ASTM D 2240-75)
mp (Schmelzpunkt)
60 °C (lit.)
Elongation
2 in/min - 600-1000% (ultimate)
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Nicht toxisch, im Boden biologisch abbaubar, breite Mischbarkeit, mechanische Kompatibilität mit vielen Polymeren und gute Adhäsion an einem breiten Spektrum von Substraten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?