Wichtige Dokumente
181544
Poly(isobutylmethacrylat)
average Mw ~70,000, crystalline
Synonym(e):
Isobutyl methacrylate homopolymer, iso -Butyl methacrylate polymer
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
crystalline
Mol-Gew.
average Mw ~70,000
Verunreinigungen
<1.5% isobutyl methacrylate
<2% toluene
Brechungsindex
n20/D 1.477
Übergangstemp.
Tg 55 °C
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
InChIKey
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)