Direkt zum Inhalt
181528
Poly(butylmethacrylat)
Synonym(e):
PBMA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
202-615-1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
mol wt
200000
refractive index
n20/D 1.483
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
InChI key
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(butyl methacrylate) is a highly biocompatible polymer widely usedin drug delivery coatings.
Application
Poly(butyl methacrylate) has been used as a matrix to fabricate NO-releasing polymer films by solvent casting approach.
It can be used to prepare thermoresponsive microfibers with excellent mechanical properties. PBMA-containing microfibers can be used as temperature-modulated cell separation materials.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(butylmethacrylat)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
97-88-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)