Merck
178608
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxybenzylamin -hydrochlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CH2NH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.67
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
188-190 °C (lit.)
SMILES String
Cl.COc1ccc(CN)c(OC)c1
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2;/h3-5H,6,10H2,1-2H3;1H
InChIKey
KJOWSAVFSCSBMZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,4-Dimethoxybenzylamine hydrochloride was used in the synthesis of 2-(2,4-dimethoxybenzylamino)-4-phenyl-3-butenonitrile[1].
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Greenwald RB, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41(8), 1469-1470 (1976)