17353
di-Boc-Cystamin
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Di-Boc-cystamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
120-122 °C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NCCSSCCNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H28N2O4S2/c1-13(2,3)19-11(17)15-7-9-21-22-10-8-16-12(18)20-14(4,5)6/h7-10H2,1-6H3,(H,15,17)(H,16,18)
InChIKey
HBTMWZADMHBLMY-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable