Merck
172871
Sigma-Aldrich
4-(Trifluormethyl)anilin -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
α,α,α-Trifluor-p-Toluidin -hydrochlorid, 4-Amino-benzotrifluorid -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H4NH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.59
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
200 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Cl.Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N.ClH/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5;/h1-4H,11H2;1H
InChIKey
CZGDYZDUMJDQSD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride may be used in the synthesis of 2-(4-((6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy)phenoxy)-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)