Merck
17028
Sigma-Aldrich
(3-Formyl-1-indolyl)essigsäure
≥97.0%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.19
Beilstein:
5431204
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
197-200 °C (lit.)
197-200 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)Cn1cc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO3/c13-7-8-5-12(6-11(14)15)10-4-2-1-3-9(8)10/h1-5,7H,6H2,(H,14,15)
InChIKey
ZUUGBTJTGRTIFK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Handle to synthesize an indolecarboxaldehyde resin by coupling to an amino-resin. Amines and derivatives can be immobilized by reductive amination of this aldehyde resin. Mild cleavage with 50% TFA[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K.G. Estep et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 5300-5300 (1998)