Wichtige Dokumente
169897
1-Phenyl-1H-tetrazol-5-thiol
98%
Synonym(e):
1-Phenyl-5-mercapto-tetrazol, 1-Phenyl-tetrazolin-5-thion, 5-Mercapto-1-phenyl-tetrazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
145 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 5%, clear, colorless to faintly yellow
SMILES String
Sc1nnnn1-c2ccccc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7-8-9-10-11(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,10,12)
InChIKey
GGZHVNZHFYCSEV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?