Fortfahren mit
C7602
L-Cystin
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Synonym(e):
(R,R)-3,3′-Dithio-bis-(2-aminopropionsäure)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-SCH2CH(NH2)CO2H]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.30
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-296-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1728094
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Cystin, from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
meets EP testing specifications
product line
BioXtra
assay
98.5-101.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white to off-white
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 100 mg/mL
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI key
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Application
L-Cystin wird als Ergänzung in Astroglia-konditionierten Medien zur Kultivierung zerebraler Astroglia verwendet. Es wird bei verschiedenen Verfahren verwendet, beispielsweise bei HPLC-FD-, UHPLC-UV-, UHPLC-MS- und Triple-Quadrupol-Tandem-Massenspektrometrie (UHPLC-MS/MS) zur Differenzierung von BMAA (β-N-Methylamino-L-Alanin), dem cyanobakteriellen Nervengift, von anderen Diaminosäuren.
L-Cystin wird als Ergänzung in Oozytennährmedien verwendet, um die Oozytenreifung und die Parthenogenese der embryonalen Entwicklung zu verbessern.
Biochem/physiol Actions
Cystinurie ist durch den renalen Transport und die renale Ausscheidung von L-Cystin charakterisiert. Cystein ist eine der funktionellen Aminosäuren, die mit Wachstum, Reproduktion, Erhaltung und Immunität im Zusammenhang stehen. Darüber hinaus ist Cystein eine Quelle der Disulfidbindung im Protein und wird mit dem Schwefeltransport in Verbindung gebracht. Bei physiologischem ph-Wert oxidiert Cystein rasch zu Cystin. Reduzierte Verfügbarkeit von Cystein oder Cystin beeinträchtigt den Leukozytenstoffwechsel. L-Cystin ist für die Produktion von Sauerstoff und die Modifikation von Lipoproteinen niederer Dichte (LDL) durch die arteriellen glatten Muskelzellen erforderlich.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C87553020049603
L-Cystin certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
49603
L-Cystin
form
powder
form
crystalline
form
powder or crystals
form
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
98.5-101.0%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.7% (TLC)
assay
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
TraceCERT®
solubility
1 M HCl: 100 mg/mL
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 M HCl: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cystin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf