Merck
164496
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethoxyethoxy)-ethanol-d
97 atom % D
Synonym(e):
2-(2-Ethoxyethoxy)ethan(ol-d)
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OCH2CH2OCH2CH2OD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
97 atom % D
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
Dichte
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]OCCOCCOCC
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3/i7D
InChIKey
XXJWXESWEXIICW-WHRKIXHSSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96.00 °C - closed cup