Wichtige Dokumente
159301
3,4-Dichlor-1-buten
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.31 (vs air)
Dampfdruck
17 mmHg ( 25 °C)
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.4658 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−61 °C (lit.)
Dichte
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCC(Cl)C=C
InChI
1S/C4H6Cl2/c1-2-4(6)3-5/h2,4H,1,3H2
InChIKey
XVEASTGLHPVZNA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?