Wichtige Dokumente
157279
2-Formyl-1-cyclopropancarbonsäure-ethylester, vorwiegend trans
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
60-65 °C/0.6 mmHg (lit.)
Dichte
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)C1CC1C=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-2-10-7(9)6-3-5(6)4-8/h4-6H,2-3H2,1H3
InChIKey
MDWXTLNIZCHBJE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?