494992
Ethyl-2,3-butadienoat
95%
Synonym(e):
(Ethoxycarbonyl)allene, Ethyl allenecarboxylate, Ethyl butadienoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.46 (lit.)
bp
80 °C/60 mmHg (lit.)
Dichte
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]C([H])=C=C([H])C(=O)OCC
InChI
1S/C6H8O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h5H,1,4H2,2H3
InChIKey
GLSUOACRAMLJIW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
116.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47 °C - closed cup