Wichtige Dokumente
15566
Bor
purum p.a., ≥99.0%, pieces, crystalline
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum p.a.
Assay
≥99.0%
Form
crystalline
pieces
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: boron
Widerstandsfähigkeit
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Partikelgröße
<1 cm
Dichte
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤200 mg/kg
Co: ≤200 mg/kg
Cr: ≤200 mg/kg
Cu: ≤500 mg/kg
Fe: ≤1000 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Mn: ≤500 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤500 mg/kg
Pb: ≤200 mg/kg
Zn: ≤500 mg/kg
SMILES String
[B]
InChI
1S/B
InChIKey
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?