Fortfahren mit
155403
4-Nitrophenylphosphordichloridat
98%
Synonym(e):
4-Nitrophenyl-phosphorodichloridat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,60
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 275,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
O2NC6H4OP(O)Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.98
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-289-2
Beilstein/REAXYS Number:
1468239
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
€ 94,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
182-183 °C/13 mmHg (lit.)
mp
44-45 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(Cl)(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2NO4P/c7-14(8,12)13-6-3-1-5(2-4-6)9(10)11/h1-4H
InChI key
NCPBESHYZRJICR-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl phosphorodichloridate was used to phosphorylate the derivatized resin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
235237N4377N8130
description
98%
description
99%
description
liquid
description
esterase substrate
assay
98%
assay
99%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
44-45 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
75-77 °C (lit.)
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
powder or crystals
bp
182-183 °C/13 mmHg (lit.)
bp
135-137 °C/12 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
functional group
nitro
functional group
chloro
functional group
-
functional group
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)