Merck
15348
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(4-NO2)-OH
≥99.0% (T)
Synonym(e):
Boc-4-nitro-L-phenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.30
Beilstein:
2820671
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (T)
Optische Aktivität
[α]20/D +8±1°, c = 1% in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O6/c1-14(2,3)22-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(7-5-9)16(20)21/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChIKey
XBQADBXCNQPHHY-NSHDSACASA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)