Fortfahren mit
15345
Boc-Glu-OH
≥98.0% (T)
Synonym(e):
Boc-L-glutaminsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3COCONHCH(COOH)CH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2418563
€ 53,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
optical activity
[α]20/D −14.5±2°, c = 1% in methanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~110 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(16)11-6(8(14)15)4-5-7(12)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,16)(H,12,13)(H,14,15)/t6-/m0/s1
InChI key
AQTUACKQXJNHFQ-LURJTMIESA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
15418B252249510
description
≥98.0% (T)
description
≥98.0% (T)
description
-
description
≥99.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
assay
>98% (TLC)
assay
≥99.0% (T)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
~110 °C (dec.)
mp
69-71 °C
mp
-
mp
181-182 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D −14.5±2°, c = 1% in methanol
optical activity
[α]20/D −5.5±0.5°, c = 1% in acetic acid
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +19±2°, c = 1% in acetic acid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Glu-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)