Merck
153230
Sigma-Aldrich
N-(2-Amino-4-chlorphenyl)anthranilsäure
97%
Größe auswählen
25 G
€ 83,90
€ 83,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 83,90
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H3(Cl)NHC6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 83,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
191 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
Nc1cc(Cl)ccc1Nc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C13H11ClN2O2/c14-8-5-6-12(10(15)7-8)16-11-4-2-1-3-9(11)13(17)18/h1-7,16H,15H2,(H,17,18)
InChIKey
HMVPMZFEYCGSTC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
N-(2-Amino-4-chlorophenyl)anthranilic acid may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Young Jin Seong et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 64(7) (2020-05-13)
The rise of extensively drug-resistant and multidrug-resistant strains of Neisseria gonorrhoeae has occurred in parallel with the increasing demand for new drugs. However, the current methods of drug discovery are burdened with rigorous assessments and require more time than can