137790
5-Methyl-2-nitrophenol
97%
Synonym(e):
3-Hydroxy-4-nitro-toluol, 6-Nitro-m-kresol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
53-56 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(c(O)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
InChIKey
NQXUSSVLFOBRSE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F
Flammpunkt (°C)
109 °C