Merck
90781
Sigma-Aldrich
Tributylamin
puriss. plus, ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
Tri-n-butylamine
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)3]3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.35
Beilstein:
1698872
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.5% (GC)
bp:
216 °C (lit.)
Dampfdruck:
0.3 mmHg ( 20 °C)
2.4 mmHg ( 55 °C)
Dampfdichte
6.38 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.3 mmHg ( 20 °C)
2.4 mmHg ( 55 °C)
Qualität
puriss. plus
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
410 °F
Expl.-Gr.
6 %
Verunreinigungen
≤0.2% water
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
n20/D 1.429
bp
216 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−70 °C (lit.)
Dichte
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCCCN(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChIKey
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tributylamin ist ein tertiäres Amin. Berichten zufolge verhindert es die Korrosion von Baustahl in HCl-Lösung.
Anwendung
Tributylamin (n-Bu3N) kann für folgende Studien eingesetzt werden:
  • Bilden der mobilen Phase für die Flüssigchromatografie-Tandem-Massenspektrometrieanalyse (LC-MS/MS).
  • Herstellen von PdCl,N und PdOAc,N (Palladium-Nanopartikel).
  • Als Additiv bei der Synthese von 3-Bromthieno[3,2-c]pyridin-4-(5H)-on.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Palladium nanoparticles obtained from palladium salts and tributylamine in molten tetrabutylammonium bromide: their use for hydrogenolysis-free hydrogenation of olefins.
Le Bras J, et al.
New. J. Chem., 28(12), 1550-1553 (2004)
Thermal Synthesis of 3-Bromothieno [3, 2-c] pyridin-4-(5H)-one: A Telescoped Procedure with Tributylamine.
Boros EE and Kaldor I.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 52(1), 302-305 (2015)
Tributylamine as corrosion inhibitor for mild steel in hydrochloric acid.
Bastidas JM, et al.
J. Mater. Sci., 35(11), 2637-2642 (2000)
Alexander S Misharin et al.
Analytical chemistry, 77(2), 459-470 (2005-01-15)
The analytical performance of an atmospheric pressure sampling, multiple-channel, high-throughput mass spectrometer was investigated using samples of a variety of types. The instrument, based on an array of cylindrical ion traps, was built with four independent channels and here is
I E Flesch et al.
Infection and immunity, 56(6), 1464-1469 (1988-06-01)
Bone marrow-derived murine macrophages are able to inhibit the growth of Mycobacterium bovis and of some strains of M. tuberculosis after stimulation with either recombinant gamma interferon (rIFN-gamma) or lymphokines from antigen-specific T-cell clones. To elucidate the mechanism(s) involved in