Merck
15105
Sigma-Aldrich
Boc-Gln-ONp
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Boc-L-glutamin-4-nitrophenylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H21N3O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.35
Beilstein:
1896303
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (HPLC)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H21N3O7/c1-16(2,3)26-15(22)18-12(8-9-13(17)20)14(21)25-11-6-4-10(5-7-11)19(23)24/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H2,17,20)(H,18,22)/t12-/m0/s1
InChIKey
HJMMCTZLXOVMFB-LBPRGKRZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)