Merck
149268
Sigma-Aldrich
Dichloressigsäureanhydrid
96%
About This Item
Lineare Formel:
(Cl2CHCO)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.87
Beilstein:
512173
MDL-Nummer:
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Verfügbarkeit
available only in EU
Brechungsindex
n20/D 1.483 (lit.)
bp
214-216 °C (lit.)
Dichte
1.574 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(Cl)C(=O)OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H2Cl4O3/c5-1(6)3(9)11-4(10)2(7)8/h1-2H
InChIKey
RQHMQURGSQBBJY-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)