Fortfahren mit
149209
Methylmethoxyacetat
99%
Synonym(e):
Methoxyacetic acid methyl ester, Methyl α-methoxyacetate, Methyl 2-methoxyacetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OCH2COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-539-9
Beilstein/REAXYS Number:
1742944
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
€ 127,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
129-130 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ether
SMILES string
COCC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-6-3-4(5)7-2/h3H2,1-2H3
InChI key
QRMHDGWGLNLHMN-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl methoxyacetate was used in the preparation of 4-hydroxy-2-mercapto-5-methoxypyrimidine (II).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
232599297917128244
description
99%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
99%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
refractive index
n20/D 1.410 (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.36 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
129-130 °C (lit.)
bp
44-45.5 °C/9 mmHg (lit.)
bp
179-181 °C (lit.)
bp
199 °C (lit.)
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)